Få mere at vide
Wheaton™ Borosilikatglasudskiftningshjul
Artikelnummer. p-8014211 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk) Virker:
250mL
500mL
1000mL
3000mL
6000mL
8000mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11581285
Brand: Wheaton™ 356844
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas med to store sidearme og skruelåg for nem prøveudtagning
Magna-Flex™ Microcarrier-spinnerkolber har en flex-type, pæreformet glashjul, som roterer fra en fast position over væskeniveauet omkring en fordybning i bunden af kolben. Fremstillet af borosilikatglas med to store sidearme og skruelåg for nem prøveudtagning. Enheder på 500 ml og større har 45 mm sidearme, der kan bruges som praktiske ventilationsåbninger og porte. Alle kolber giver et headspace-forhold på 1:1 eller mere for at give maksimal overfladegrænseflade mellem kultur og beholderatmosfære. En aftagelig stift i rustfrit stål immobiliserer pumpehjulet under håndtering. Udskiftningsglashjulssamlinger er tilgængelige til alle kolber. Til brug med mikrobærerkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Mikrobærerkulturer
Inkluderer To store sidearme og skruelåg
nr. pr. sag 1 hver
Produkttype Udskiftning af pumpehjul
Lukketype Skruelåg
Volumen (metrisk) Virker 1000mL