Få mere at vide
Wheaton™ Borosilikatglasudskiftningshjul
Artikelnummer. 12401421 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) Virker:
250mL
500mL
1000mL
3000mL
6000mL
8000mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
12401421 8000mL Hver
11581285 1000mL Hver
11591285 3000mL Hver
11571285 250mL Hver
10691212 500mL Hver
11501295 6000mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12401421 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 356849
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas med to store sidearme og skruelåg for nem prøveudtagning
Magna-Flex™ Microcarrier-spinnerkolber har en flex-type, pæreformet glashjul, som roterer fra en fast position over væskeniveauet omkring en fordybning i bunden af kolben. Fremstillet af borosilikatglas med to store sidearme og skruelåg for nem prøveudtagning. Enheder på 500 ml og større har 45 mm sidearme, der kan bruges som praktiske ventilationsåbninger og porte. Alle kolber giver et headspace-forhold på 1:1 eller mere for at give maksimal overfladegrænseflade mellem kultur og beholderatmosfære. En aftagelig stift i rustfrit stål immobiliserer pumpehjulet under håndtering. Udskiftningsglashjulssamlinger er tilgængelige til alle kolber. Til brug med mikrobærerkulturer.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Mikrobærerkulturer
Inkluderer To store sidearme og skruelåg
nr. pr. sag 1 hver
Produkttype Udskiftning af pumpehjul
Lukketype Skruelåg
Volumen (metrisk) Virker 8000mL