Beskrivelse
Magna-Flex™ Microcarrier-spinnerkolber har en flex-type, pæreformet glashjul, som roterer fra en fast position over væskeniveauet omkring en fordybning i bunden af kolben. Fremstillet af borosilikatglas med to store sidearme og skruelåg for nem prøveudtagning. Enheder på 500 ml og større har 45 mm sidearme, der kan bruges som praktiske ventilationsåbninger og porte. Alle kolber giver et headspace-forhold på 1:1 eller mere for at give maksimal overfladegrænseflade mellem kultur og beholderatmosfære. En aftagelig stift i rustfrit stål immobiliserer pumpehjulet under håndtering. Udskiftningsglashjulssamlinger er tilgængelige til alle kolber. Til brug med mikrobærerkulturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Mikrobærerkulturer |
| Inkluderer | To store sidearme og skruelåg |
| nr. pr. sag | 1 hver |
| Produkttype | Udskiftning af pumpehjul |
| Lukketype | Skruelåg |
| Volumen (metrisk) Virker | 1000mL |