Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilikatglas modtagekolbe
Artikelnummer. 12722375
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12722375 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12722375 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1009670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    885.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.39 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Til RE100 rotationsfordamper
Mængde 1 hver
Form Rund
Volumen (metrisk) 250 ml