Få mere at vide
Hamilton™ CTC LEAP™ Cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 11577874
Skift visning
Volumen (metrisk):
100μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11577874 100μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 11577874 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 203566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    722.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 267.21 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Muliggør automatisk indføring af prøver i prøvesløjfen samt noget prøveforberedelse.
  • Tilbyder forbedret reproducerbarhed og hastighed
  • Hjælper til HPLC-analyse
  • Til brug med CTC LEAP autosampler model A200S
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas, PTFE, Rustfrit stål
Oversigt Gassteriliserbar
Nålemåler 22s G
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psig (68,9 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil 3
Tilslutningstype Cementeret