Få mere at vide
Hamilton™ CTC PAL™ GC sprøjter
Artikelnummer. 11532475
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11532475 10μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 11532475 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 203362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 DKK
    1046.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 353.40 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til brug med CTC PAL autosamplere til GC og headspace analyser.
  • Unikt flangejusteringsdesign hjælper med installationen og resulterer i færre bøjede nåle
  • Stempelknappen kan justeres for at forhindre beskadigelse af stempelspidsen
  • Innovativt fastgørelsesdesign af nålen til cylinderen minimerer prøveoverførsel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas, Rustfrit stål
Oversigt Gassteriliserbar
Nålemåler 23s G til 26s G
Diameter (metrisk) indre nål 0,64 til 0,13 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,72 til 0,47 mm
Til brug med (applikation) GC og headspace analyser
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psig (137,9 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil AS
Til brug med (udstyr) CTC PAL autosampler
Tilslutningstype Fast