Få mere at vide
Hamilton™ Terasaki dispenser
Kapacitet (metrisk):
25μ L
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til hurtig påfyldning af 60 brønds HLA/Terasaki plader med 6,35 mm brøndafstand
- Bruger aftagelige nåle
- Tilgængelig for en række volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/stk. |
| Type | Gastæt sprøjte |
| Til brug med (applikation) | Væske- eller gasprøvetagning |
| Til brug med (udstyr) | Model 1702 Terasaki dispenser |
| Materiale | PTFE (stempel) |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |