Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglas pulvertragt
Artikelnummer. p-8008656 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
Diameter (metrisk) stilk:
13 mm
Længde (metrisk) stilk:
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12983591
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaspulvertragt er mindre tilbøjelig til at tilstoppe eller kage, når pulverformige stoffer behandles.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Kort stammetragt
  • Mindre tilbøjelige til at tilstoppe eller kage, når pulverformige stoffer behandles
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 50 mm
Diameter (metrisk) stilk 13 mm
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) stilk 20 mm