Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglas pulvertragt
Artikelnummer. 12983591 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
Diameter (metrisk) stilk:
13 mm
Længde (metrisk) stilk:
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Længde (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
12983591 50 mm 13 mm 20 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12983591
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaspulvertragt er mindre tilbøjelig til at tilstoppe eller kage, når pulverformige stoffer behandles.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Kort stammetragt
  • Mindre tilbøjelige til at tilstoppe eller kage, når pulverformige stoffer behandles
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 50 mm
Diameter (metrisk) stilk 13 mm
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) stilk 20 mm