Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas pulvertragt
Artikelnummer. p-8003555 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10683392
Brand: BRAND™ 146519
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglaspulvertragt inkluderer slebet og brandpoleret overkant. Kort, bred stilk er optimal til tragtning af pulver og andre formalede materialer.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Slibet og brandpoleret overkant.
  • Kort, bred stilk, der er optimal til at tragte pulver og andre formalede materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 25 mm
Materiale Borosilikatglas