Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas pulvertragt
Artikelnummer. 10683392 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Unit Size
10683392 100 mm 25 mm Hver
10468562 60 mm 18 mm Hver
10623592 120 mm 30 mm Hver
10568211 70 mm 20 mm Hver
10049970 80 mm 22 mm Hver
10181531 90 mm 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10683392 Supplier BRAND™ Supplier No. 146519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 DKK
    107.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.87 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglaspulvertragt inkluderer slebet og brandpoleret overkant. Kort, bred stilk er optimal til tragtning af pulver og andre formalede materialer.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Slibet og brandpoleret overkant.
  • Kort, bred stilk, der er optimal til at tragte pulver og andre formalede materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 25 mm
Materiale Borosilikatglas