Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas pulvertragt
Artikelnummer. 10181531 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10181531
Brand: BRAND™ 146517
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglaspulvertragt inkluderer slebet og brandpoleret overkant. Kort, bred stilk er optimal til tragtning af pulver og andre formalede materialer.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Ground and fire-polished upper rim.
  • Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 90 mm
Diameter (metrisk) stilk 25 mm
Materiale Borosilicate Glass