Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas pulvertragt
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Manufactured from borosilicate glass.
- Ground and fire-polished upper rim.
- Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 90 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 25 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |