Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas pulvertragt
Artikelnummer. 10049970 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk unitSize
10049970 80 mm 22 mm Hver
10683392 100 mm 25 mm Hver
10468562 60 mm 18 mm Hver
10623592 120 mm 30 mm Hver
10568211 70 mm 20 mm Hver
10181531 90 mm 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10049970 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 146516
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglaspulvertragt inkluderer slebet og brandpoleret overkant. Kort, bred stilk er optimal til tragtning af pulver og andre formalede materialer.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Slibet og brandpoleret overkant.
  • Kort, bred stilk, der er optimal til at tragte pulver og andre formalede materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
Diameter (metrisk) stilk 22 mm
Materiale Borosilikatglas