Få mere at vide
IKA™ Borosilikatglas pulverkolbe
Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Pulverkolbe |
| Til brug med (udstyr) | RV 10.301 Rotationsfordampere 1000mL |
| Mængde | 1 hver |
| Volumen (metrisk) | 1000 ml |
| Vægt (metrisk) | 100 g |