Få mere at vide
IKA™ Borosilikatglas pulverkolbe
Artikelnummer. 11865912 Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11865912
Brand: IKA™ 0003738300
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Pulverkolbe
Til brug med (udstyr) RV 10.301 Rotationsfordampere 1000mL
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 1000 ml
Vægt (metrisk) 100 g