Få mere at vide
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Artikelnummer. 15391321 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15391321 10 ml Hver
15321331 55 ml Hver
15311331 30 ml Hver
15301331 15 ml Hver
15381321 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15391321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    584.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 213.69 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til at arbejde med blødere væv. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer er fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Slibefri støder og morter på 0,076 - 0,126 mm
  • Fremstillet ved hjælp af præcisionsboringsglas med en PTFE støder
  • Leveres med en rustfri stålstang til brug med en elmotor
  • Valgfrit håndtag i rustfrit stål til manuel slibning fås separat (fabrikantnr. 20310)
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 75mm
Længde (metrisk) støder 250mm
Støber materiale Rustfrit stål