Få mere at vide
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Artikelnummer. 15381321 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15381321 5 ml Hver
15321331 55 ml Hver
15311331 30 ml Hver
15301331 15 ml Hver
15391321 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15381321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.00 DKK
    540.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.85 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til at arbejde med blødere væv. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer er fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Slibefri støder og morter på 0,076 - 0,126 mm
  • Fremstillet ved hjælp af præcisionsboringsglas med en PTFE støder
  • Leveres med en rustfri stålstang til brug med en elmotor
  • Valgfrit håndtag i rustfrit stål til manuel slibning fås separat (fabrikantnr. 20310)
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 65mm
Længde (metrisk) støder 250mm
Støber materiale Rustfrit stål