Få mere at vide
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Artikelnummer. 15311331 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15311331 30 ml Hver
15321331 55 ml Hver
15301331 15 ml Hver
15391321 10 ml Hver
15381321 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15311331
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til at arbejde med blødere væv. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer er fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Slibefri støder og morter på 0,076 - 0,126 mm
  • Fremstillet ved hjælp af præcisionsboringsglas med en PTFE støder
  • Leveres med en rustfri stålstang til brug med en elmotor
  • Valgfrit håndtag i rustfrit stål til manuel slibning fås separat (fabrikantnr. 20310)
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 105mm
Længde (metrisk) støder 250mm
Støber materiale Rustfrit stål
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.