Få mere at vide
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Artikelnummer. 15301331 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
55 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15301331
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til at arbejde med blødere væv. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer er fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Slibefri støder og morter på 0,076 - 0,126 mm
  • Fremstillet ved hjælp af præcisionsboringsglas med en PTFE støder
  • Leveres med en rustfri stålstang til brug med en elmotor
  • Valgfrit håndtag i rustfrit stål til manuel slibning fås separat (fabrikantnr. 20310)
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 80mm
Længde (metrisk) støder 250mm
Støber materiale Rustfrit stål