Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Hule propper med spids bund, sekskantet plade
Artikelnummer. p-8000325
Standard konusled:
Gevindstørrelse: 10/19 Kegle NS
Gevindstørrelse: 12/21 Kegle NS
Gevindstørrelse: 14/23 Kegle NS
Gevindstørrelse: 19/26 Kegle NS
Gevindstørrelse: 24/29 Kegle NS
Gevindstørrelse: 29/32 Kegle NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10495251
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af kolber, flasker, slanger og andet laboratorieudstyr. Lenz Laborglasinstrumente™ Hule propper med spids bund, sekskantet plade er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12252, formular C
  • Fås i en række keglestørrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Oversigt Hul
Mængde 10/Pk.
Standard konusled Gevindstørrelse: 10/19 Kegle NS
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hul prop