Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Hule propper med spids bund, sekskantet plade
Standard konusled:
Gevindstørrelse: 10/19 Kegle NS
Gevindstørrelse: 12/21 Kegle NS
Gevindstørrelse: 14/23 Kegle NS
Gevindstørrelse: 19/26 Kegle NS
Gevindstørrelse: 24/29 Kegle NS
Gevindstørrelse: 29/32 Kegle NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12252, formular C
- Fås i en række keglestørrelser
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hul |
| Mængde | 10/Pk. |
| Standard konusled | Gevindstørrelse: 12/21 Kegle NS |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Hul prop |