Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Hule propper med spids bund, sekskantet plade
Artikelnummer. 10550052
Skift visning
Standard konusled:
10/19 Kegle NS
12/21 Kegle NS
14/23 Cone NS
19/26 Kegle NS
24/29 Cone NS
29/32 Kegle NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
10550052 24/29 Cone NS Pakke med 10
10495251 10/19 Kegle NS -
10769121 12/21 Kegle NS -
15320885 19/26 Kegle NS Pakke med 10
10493341 29/32 Kegle NS -
10261731 14/23 Cone NS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10550052 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01400024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 DKK
    189.11 DKK / Pakke med 10
    Spare 195.89 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Til sikker og sikker lukning af kolber, flasker, slanger og andet laboratorieudstyr. Lenz Laborglasinstrumente™ Hule propper med spids bund, sekskantet plade er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12252, formular C
  • Fås i en række keglestørrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Oversigt Hul
Mængde 10/Pk.
Standard konusled 24/29 Cone NS
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hul prop