Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Hule propper med spids bund, sekskantet plade
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12252, formular C
- Fås i en række keglestørrelser
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hul |
| Mængde | 10/Pk. |
| Standard konusled | 14/23 Cone NS |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Hul prop |