Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglas, almindelig kromatografisøjle
Artikelnummer. p-8005935
Kolonnekapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11867453
Brand: Kimble Chase™ 4205300212
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Type Almindelig kromatografisøjle
USP type Type I
Kolonnekapacitet 15 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med PTFE stophaneprop