Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglas, almindelig kromatografisøjle
Artikelnummer. 13446349
Kolonnekapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 13446349
missing translation for 'mfr': Kimble Chase™ 4205300275
Specifications
Til brug med (applikation) Ion exchange chromatography
Mængde 1 Each
Diameter (metrisk) Indvendig 41 mm
Type Plain Chromatography Column
USP type Type I
Kolonnekapacitet 900 mL
Længde (metrisk) 700 mm
Materiale Borosilicate Glass
Inkluderer With PTFE stopcock plug