Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglas, almindelig kromatografisøjle
Kolonnekapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 64 mm |
| Type | Almindelig kromatografisøjle |
| USP type | Type I |
| Kolonnekapacitet | 965 mL |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Med PTFE stophaneprop |