Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglas, almindelig kromatografisøjle
Artikelnummer. 11867453
Skift visning
Kolonnekapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet unitSize
11867453 15 mL Hver
11877483 1608 mL Hver
11887483 1929 mL Hver
11837493 2149 mL Hver
11877453 25 mL Hver
11827483 340 mL Hver
11857473 440 mL Hver
11837483 567 mL Hver
13446349 900 mL Hver
11857483 981 mL Hver
11867483 965 mL Hver
11847483 589 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11867453 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 4205300212
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Tekniske data
USP type Type I
Kolonnekapacitet 15 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med PTFE stophaneprop
Mængde 1 hver
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Type Almindelig kromatografisøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm