Få mere at vide
Sodavand Lime Glas Petriskåle
Artikelnummer. p-8000433 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 18
Pakke med 20
Artikelnummer. 16190741
Højkvalitets petriskål, med låg.
  • Konstrueret af soda lime glas.
  • Inkluderer låg
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Sodavand Lime glas
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm