Få mere at vide
Sodavand Lime Glas Petriskåle
Artikelnummer. 16120751 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 18
Pakke med 20
Artikelnummer. 16120751
Højkvalitets petriskål, med låg.
  • Konstrueret af soda lime glas.
  • Inkluderer låg
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 60 mm