Få mere at vide
Sodavand Lime Glas Petriskåle
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 18
Pakke med 20
Beskrivelse
- Konstrueret af soda lime glas.
- Inkluderer låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |