Beskrivelse
- Konstrueret af soda lime glas.
- Inkluderer låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |