Få mere at vide
Sodavand Lime Glas Petriskåle
Artikelnummer. 12901408 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 18
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12901408 60 mm 12 mm Pakke med 18
16190741 100 mm 15 mm -
12921408 100 mm 15 mm Pakke med 18
16120751 60 mm 12 mm Pakke med 20
16130751 120 mm 20 mm -
12931408 120 mm 20 mm Pakke med 18
16110751 150 mm 25 mm Pakke med 20
12941408 150 mm 25 mm Hver
12911408 80 mm 15 mm Pakke med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12901408
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Højkvalitets petriskål, med låg.
  • Konstrueret af soda lime glas.
  • Inkluderer låg
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 60 mm