Få mere at vide
Wheaton™ Borosilikatglas støder
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | støder |
| Til brug med (applikation) | Til homogenisering af bindevæv inklusive hjerte, muskel og lunge |
| Til brug med (udstyr) | Til 358107 (3mL) tilspidset vævsslibesæt |