Få mere at vide
Corning™ Borosilikatglas pasteurpipetter
Artikelnummer. 10323523 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
146 mm
229 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10323523 229 mm Pakke med 1000
10494533 146 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10323523 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 7095D9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.08 DKK
    637.10 DKK / Pakke med 1000
    Spare 75.98 DKK
    10% Slukket
På lager
Fremstillet med borosilikatglas for optimal synlighed. Corning™ Borosilikatglaspasteurpipetter er ideelle til hurtigt ikke-volumetrisk overførselsarbejde.
  • Fås i praktiske bulk-pakker
  • Engangsbrug eliminerer faren for krydskontaminering af værdifulde prøver eller laboratoriereagenser
  • Har en indsnævring en tomme under toppen for at lette tilslutningen
  • Ideel til arbejde inden for bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologistudier
  • Anvendes til blodbank og klinisk kemiske procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Ideel til hurtigt ikke-volumetrisk overførselsarbejde i bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologiske undersøgelser samt blodbank og klinisk kemiske procedurer
Mængde 1000 pakke
Tip stil Rund
Længde (metrisk) 229 mm
Type Pasteur Pipet