Få mere at vide
Fisherbrand™ Rektangulære dækglas i glas
Artikelnummer. 12373128 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12373128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 50 mm Pakke med 100
12343128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 26 mm Pakke med 200
12353128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 32 mm Pakke med 100
12363128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 40 mm Pakke med 100
12383138 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 22 mm 50 mm Pakke med 100
12393128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 24 mm 32 mm Pakke med 100
11348503 #1 (0,13 til 0,16 mm) 24 mm 40 mm Pakke med 100
12303148 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 24 mm 50 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12373128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65 DKK
    22.64 DKK / Pakke med 100
    Spare 1.01 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glas rektangulære dækglas fås i en række størrelser. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Fremstillet af klart sodaglas
  • Konsistent i snit, tykkelse og dimensionsnøjagtighed
  • Fri for vabler og fejl
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Rektangel
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Mængde 100 Pk.