Få mere at vide
Fisherbrand™ Rektangulære dækglas i glas
Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Rektangel |
| Materiale | Soda lime glas |
| Længde (metrisk) | 22 mm |
| Bredde (metrisk) | 40 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Mængde | 100 Pk. |