Få mere at vide
Fisherbrand™ Rektangulære dækglas i glas
Artikelnummer. 12353128 Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 12353128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glas rektangulære dækglas fås i en række størrelser. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Fremstillet af klart sodaglas
  • Konsistent i snit, tykkelse og dimensionsnøjagtighed
  • Fri for vabler og fejl
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Rektangel
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 32 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Mængde 100 Pk.