Få mere at vide
Fisherbrand™ Rektangulære dækglas i glas
Artikelnummer. 12343128 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12343128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 26 mm Pakke med 200
12353128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 32 mm Pakke med 100
12363128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 40 mm Pakke med 100
12373128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 50 mm Pakke med 100
12383138 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 22 mm 50 mm Pakke med 100
12393128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 24 mm 32 mm Pakke med 100
11348503 #1 (0,13 til 0,16 mm) 24 mm 40 mm Pakke med 100
12303148 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 24 mm 50 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12343128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55 DKK
    24.97 DKK / Pakke med 200
    Spare 0.58 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glas rektangulære dækglas fås i en række størrelser. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Fremstillet af klart sodaglas
  • Konsistent i snit, tykkelse og dimensionsnøjagtighed
  • Fri for vabler og fejl
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Rektangel
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Mængde 200/Pk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.