Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Rektangel |
| Materiale | Soda lime glas |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Bredde (metrisk) | 40 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Mængde | 100 Pk. |