Få mere at vide
Fisherbrand™ Glas Circle Dækglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 5
Spécification
Spécification
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Cirkel |
| Materiale | Soda lime glas |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Mængde | 200/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu