Få mere at vide
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Cirkel |
| Materiale | Soda lime glas |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Mængde | 200/Pk. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?