Få mere at vide
Fisherbrand™ Glas Circle Dækglas
Artikelnummer. 12323148 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12323148 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 16 mm Pakke med 100
12313138 #1 (0,13 til 0,16 mm) 16 mm -
12333138 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm Pakke med 200
12323138 #1 (0,13 til 0,16 mm) 19 mm Pakke med 200
11507323 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 22 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12323148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20 DKK
    30.93 DKK / Pakke med 100
    Spare 8.27 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glas Circle Dækglas fås i to tykkelser og en række forskellige diametre. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
Disse glascirklede dækglas fås i to tykkelser og forskellige diametre. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Fremstillet af klart sodaglas
  • Konsistent i snit, tykkelse og dimensionsnøjagtighed
  • Fri for vabler og fejl
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Cirkel
Materiale Soda lime glas
Tykkelse (metrisk) #1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Diameter (metrisk) 16 mm
Mængde 100 Pk.