Få mere at vide
Fisherbrand™ Glas Circle Dækglas
Artikelnummer. 11507323 Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 5
Artikelnummer. 11507323
Glas Circle Dækglas fås i to tykkelser og en række forskellige diametre. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
Disse glascirklede dækglas fås i to tykkelser og forskellige diametre. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Circle
Materiale Soda Lime Glass
Tykkelse (metrisk) #1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Diameter (metrisk) 22 mm
Mængde 100 Pk.