Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede glasdækglas
Artikelnummer. p-8000284 Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12323128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Firkantede glasdækglas fås i mange forskellige størrelser. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Fremstillet af klart sodaglas
  • Konsistent i snit, tykkelse og dimensionsnøjagtighed
  • Fri for vabler og fejl
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 18 mm
Bredde (metrisk) 18 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Mængde 200/Pk.