Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede glasdækglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Firkant |
| Materiale | Soda lime glas |
| Længde (metrisk) | 18 mm |
| Bredde (metrisk) | 18 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) |
| Mængde | 200/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur