Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede glasdækglas
Artikelnummer. 11338503 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Længde (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11338503 #1 (0,13 til 0,16 mm) 24 mm 24 mm Pakke med 200
12323128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 18 mm 18 mm Pakke med 200
12343138 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 18 mm 18 mm Pakke med 200
12353138 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 20 mm 20 mm Pakke med 200
12333128 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 22 mm Pakke med 200
12363138 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 22 mm 22 mm Pakke med 200
12393138 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 24 mm 24 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11338503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.20 DKK
    23.68 DKK / Pakke med 200
    Spare 31.52 DKK
    57% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Firkantede glasdækglas fås i mange forskellige størrelser. Pakket i plastikkasser for at forhindre brud.
  • Fremstillet af klart sodaglas
  • Konsistent i snit, tykkelse og dimensionsnøjagtighed
  • Fri for vabler og fejl
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Mængde 200/Pk.