Få mere at vide
Brand™ Borosilikatglas nåleventil stophane
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Til ekssikkatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til“ Novus” ekssikkatorer med lågfatning.
- Nåleventil stophane PTFE, 0-4 mm.
- Sideudluftningshul hjælper med at reducere turbulens.
- Dyse med 10 mm udvendigØ .
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Produkttype | Nåleventil stophane |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Til ekssikkatorer |
| Inkluderer | Med Lågfatning |