Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 42 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Form | Konisk |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 131 mm |