Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals
Artikelnummer. 15439103 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15439103 500 mL Pakke med 10
15409103 100 mL Pakke med 10
15459103 2000 mL -
15469103 3000 mL Hver
15479103 5 L Hver
15429103 250 mL Pakke med 10
15449103 1000 mL Pakke med 10
15499093 50 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15439103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals er koniske og gradueret.
  • Uddannet
  • ISO 1773
  • Borosilikatglas
  • Konisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 180 mm
Hals stil Narrow
Produkttype Erlenmeyer Flask
Form Konisk
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm
Overfladebehandling No surface treatment