Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals
Artikelnummer. 15429103 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15429103 250 mL Pakke med 10
15409103 100 mL Pakke med 10
15459103 2000 mL -
15469103 3000 mL Hver
15479103 5 L Hver
15439103 500 mL Pakke med 10
15449103 1000 mL Pakke med 10
15499093 50 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15429103
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals er koniske og gradueret.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Fremstillet til ISO 1773
  • Narrow Neck
  • Uddannet
  • Ikke-ISO-størrelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 145 mm
Hals stil Smal
Produkttype Erlenmeyer-flaske
Form Konisk
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke-steril
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Overfladebehandling Ingen overfladebehandling